Få mere at vide
2-Klor-2-methylpropan, TRC
Artikelnummer. 30359906
Skift visning
Mængde:
100 mL
Artikelnummer. Mængde
30359906 100 mL
1 options
Artikelnummer. 30359906 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC369680100ML
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-2-methylpropane
CAS 507-20-0
Molekylær formel C4 H9 Cl
Mængde 100 mL
Synonym Propane, 2-chloro-2-methyl- (8CI, 9CI, ACI), 2-Chloro-2-methylpropane (ACI), 1,1-Dimethylethyl chloride, 1-Chloro-1,1-dimethylethane, 2-Chloroisobutane, 2-Methyl-2-chloropropane, 2-Methyl-2-propyl chloride, Chlorotrimethylmethane, NSC 6527, tert-Butyl chloride, Trimethylchloromethane
InChI formel InChI=1S/C4H9Cl/c1-4(2,3)5/h1-3H3
SMIL CC(C)(C)Cl
IUPAC navn 2-klor-2-methylpropan
Molekylvægt (g/mol) 92.567
Formel vægt 92.039