Få mere at vide
2-Chloro-2-methylpropane, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | -28°C |
| Tæthed | 0.84 g/cm3 at 20°C |
| MDL nummer | MFCD00000816 |
| Mængde | 1 L |
| Synonym | 2-Chloro-2-methylpropane, tert-Butyl chloride, 2-Chloro-2-methylpropane |