Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-2-methylpropane |
| Navn note | 99% |
| CAS min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | -25,0 °C |
| Tæthed | 0.8500g/mL |
| Kogepunkt | 51,0 °C til 52,0 °C |
| Flammepunkt | −27 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98,5% min. (GC) |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 2-Chloro-2-methylpropane
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
- MIXTURE LIST-Contain: terrt-butyl chloride