missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Chloro-2-methylpropane-2-13C, CDN

Produktkod. 30318313
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Mængde:
0.5 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mængde unitSize
30318313 0.5 g 0.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30318313 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDNC31540.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-2-methylpropane-2-13 C
CAS 32488-42-9
Molekylær formel 13 C C3 H9 Cl
Mængde 0.5 g
Synonym Propane-2-13 C, 2-chloro-2-methyl- (6 CI, 7 CI, 9 CI), 2-Chloro-2-methylpropane-2-13 C, tert-Butyl-13 C chloride, tert-Butyl Chloride-13 C
InChI formel InChI=1 S/C4H9Cl/c1-4(2,3)5/h1-3H3/i4+1
SMIL C[13 C](C)(C)Cl
IUPAC navn 2-chloro-2-methyl(213 C)propane
Molekylvægt (g/mol) 93.5599
Formel vægt 93.0426 g/mol
Procent renhed 99 atom % 13 C, min 97 % Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.