Få mere at vide
2-chlor-2-methylnonan, 90+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11300428
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11300428 5 g 5g
11310428 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11300428 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043784.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4325-50-2 | C10H21Cl | 176.728 g/mol
Det bruges i fotoelektronspektroskopi af C60Fn- og C60Fm2 i gasfasen og generering og karakterisering af C1-C60F47- og D2-C60F44 i opløsning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4325-50-2
Molekylær formel C10H21Cl
Molekylvægt (g/mol) 176.728
MDL nummer MFCD00060781
InChI nøgle QDJXQCKHBZEIJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyloctyl chloride, acmc-20ao0l, 2-chloro-2-methyl-nonane, nonane,2-chloro-2-methyl
PubChem CID 138189
IUPAC navn 2-chlor-2-methylnonan
SMIL CCCCCCCC(C)(C)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-2-methylnonane
Farve Farveløs
Mængde 5 g
FN nummer UN3082
Formel vægt 176.73
Procent renhed ≥90%
Fysisk form Væske