Få mere at vide
2-klor-2-methylbutan, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-2-methylbutane |
| CAS | 594-36-5 |
| Molekylær formel | C5H11Cl |
| Mængde | 10 mL |
| Synonym | 1,1-Dimethyl-chloropropane, 1,1-Dimethylpropyl Chloride, 2-Methyl-2-chlorobutane, NSC 7900, tert-Amyl Chloride, tert-Pentyl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11Cl/c1-4-5(2,3)6/h4H2,1-3H3 |
| SMIL | CCC(C)(C)Cl |
| IUPAC navn | 2-chloro-2-methylbutan |
| Molekylvægt (g/mol) | 106.59 |
| Formel vægt | 106.0549 |