Få mere at vide
2-klor-2-methylbutan, 95%
Artikelnummer. 11489213
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11489213 100 g 100g
11469213 5 g 5g
11479213 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11489213 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11703.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 594-36-5 | C5H11Cl | 106,593 g/mol
2-chlor-2-methylbutan anvendes som opløsningsmiddel til syntese af andre forbindelser og pentan. Det bruges i organisk syntese, katalytisk middel, petrokemisk additiv.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Chloro-2-methylbutan anvendes som opløsningsmiddel til syntese af andre forbindelser og pentan. Det bruges i organisk syntese, katalytisk middel, petrokemisk additiv.
Opløselighed
Opløselig i ethanol, ethylether. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler. Undgå ekstreme temperaturer og direkte sollys.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 594-36-5
Molekylær formel C5H11Cl
Molekylvægt (g/mol) 106.593
MDL nummer MFCD00000818
InChI nøgle CRNIHJHMEQZAAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-amyl chloride, butane, 2-chloro-2-methyl, 2-methyl-2-chlorobutane, tert-pentyl chloride, 1,1-dimethylpropyl chloride, tertiary pentyl chloride, t-pentyl chloride, acmc-209mdc, 2-chloro-2-methyl butane, 2-chloro-2-methyl-butane
PubChem CID 61143
IUPAC navn 2-chlor-2-methylbutan
SMIL CCC(C)(C)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-2-methylbutane
Smeltepunkt -73 °C
Tæthed 0.866
Kogepunkt 85 °C til 86 °C
Flammepunkt −10 °C (14 °F)
Brydningsindeks 1.405
Mængde 100 g
FN nummer UN1107
Beilstein 1696930
Opløselighedsinformation Opløseligt i ethanol, ethylether. Uopløselig i vand.
Formel vægt 106.6
Procent renhed 95%