Få mere at vide
2-Chloro-2-methylbutane, 95%
Beskrivelse
2-chlor-2-methylbutan anvendes som opløsningsmiddel til syntese af andre forbindelser og pentan. Det bruges i organisk syntese, katalytisk middel, petrokemisk additiv.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2-Chloro-2-methylbutan anvendes som opløsningsmiddel til syntese af andre forbindelser og pentan. Det bruges i organisk syntese, katalytisk middel, petrokemisk additiv.
Opløselighed
Opløselig i ethanol, ethylether. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler. Undgå ekstreme temperaturer og direkte sollys.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-2-methylbutane |
| Smeltepunkt | -73°C |
| Tæthed | 0.866 |
| Kogepunkt | 85°C to 86°C |
| Flammepunkt | −10°C (14°F) |
| Brydningsindeks | 1.405 |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN1107 |
| Beilstein | 1696930 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in ethanol,ethyl ether. Insoluble in water. |
| Vis mere |