Få mere at vide
2-Chloro-2-Methyl Propane, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10675292 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10675292 500 mL 500ml
1 options
Artikelnummer. 10675292 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. C/4990/08
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
CAS 507-20-0
Smeltepunkt -25°C
Farve Colorless
Kogepunkt 51°C
Emballage Amber glass bottle
Molekylær formel C4H9Cl
MDL nummer 816
Mængde 500 mL
Formel vægt 92.57g/mol
Fysisk form Liquid