Få mere at vide
2-chlor-2'-arabino-fluor-2'-deoxyadenosin, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15460157
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
250 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15460157 250 mg 250mg
15470157 50 mg 50mg
15450157 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15460157 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J60927.MD
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 123318-82-1 | Molecular Formula: C10H12ClN5O3 | Molecular Weight: 285.69 g/mol
En purin-nukleosid-antimetabolit. Giftig for ikke-delende lymfocytter og monocytter
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • En purin-nukleosid-antimetabolit
  • Giftig for ikke-delende lymfocytter og monocytter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123318-82-1
Molekylær formel C10H12ClN5O3
Molekylvægt (g/mol) 285.69
MDL nummer MFCD00871077
InChI nøgle ADXUXRNLBYKGOA-GPGUAWMRNA-N
Synonym clofarabine, clolar, evoltra, clofarex, cafda, clofarabina, clofarabinum, clofarabine usan, cl-f-ara-a, c1-f-ara-a
PubChem CID 119182
ChEBI CHEBI:681569
IUPAC navn (2R,3R,4S,5R)-5-(6-amino-2-chlorpurin-9-yl)-4-fluor-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-ol
SMIL NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3Cl)C2=NC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-2'-arabino-fluoro-2'-deoxyadenosine
Farve Hvid
Mængde 250 mg
FN nummer UN2811
Merck Index 14,2372
Formel vægt 303.68
Procent renhed ≥99%
Fysisk form Pulver