Få mere at vide
2-klor-2', 6'-dimethylacetanilid, TRC
Artikelnummer. 30135343
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135343 5 g
17923065 10 g
17964085 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135343 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3653755G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1131-01-7
Molekylær formel C10 H12 Cl N O
Molekylvægt (g/mol) 197.66
Synonym 2-Chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide, Lidocaine Hydrochloride Imp. H (EP)
IUPAC navn 2-chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamid
SMIL Cc1cccc(C)c1NC(=O)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C10H12ClNO/c1-7-4-3-5-8(2)10(7)12-9(13)6-11/h3-5H,6H2,1-2H3,(H,12,13)
Formel vægt 197.0607
Procent renhed >95%