Få mere at vide
2-klor-2', 6'-dimethylacetanilid, 99%
Artikelnummer. 11367805
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11367805 10 g 10g
11377805 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11367805 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L02727.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    500.75 DKK
    450.65 DKK / 10g
    Spare 50.10 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 1131-01-7 | C10H12ClNO | 197,662 g/mol
2-chlor-2',6'-dimethylacetanilid anvendes til bestemmelse af enantiomerer af tocainid i blodplasma ved gas-væskekromatografi med elektronindfangningsdetektion. Det er et ikke-steroidt antiinflammatorisk lægemiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed
Opløseligt i Chloroform, Methanol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevar beholderen tæt lukket på et køligt, tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1131-01-7
Molekylær formel C10H12ClNO
Molekylvægt (g/mol) 197.662
MDL nummer MFCD00000926
InChI nøgle FPQQSNUTBWFFLB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-n-2,6-dimethylphenyl acetamide, 2-chloro-2',6'-dimethylacetanilide, n-chloroacetyl-2,6-dimethylaniline, 2-chloro-2',6'-acetoxylidide, chloroaceto-2,6-xylidide, acetamide, 2-chloro-n-2,6-dimethylphenyl, chloroacetamido-2,6-xylidine, 1-chloroacetylamino-2,6-dimethylbenzene, n-2,6-dimethylphenyl-2-chloroacetamide, unii-5d2b69oapx
PubChem CID 70798
IUPAC navn 2-chlor-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamid
SMIL CC1=C(C(=CC=C1)C)NC(=O)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-2',6'-dimethylacetanilide
Smeltepunkt 143 °C til 148 °C
Mængde 10 g
Beilstein 781309
Opløselighedsinformation Opløselig i kloroform, methanol. Uopløselig i vand.
Formel vægt 197.67
Procent renhed 99%