Få mere at vide
2-Klor-2', 4'-difluoracetofenon, Mikromol™
Artikelnummer. 30459082
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30459082 4 x 25 mg
30051650 100 mg
30050727 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30459082 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0235.0400254AMP
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
2-Klor-2', 4'-difluoracetofenon, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-2',4'-difluoroacetophenone
CAS 51336-94-8
Analyt- eller komponentnavne 2-Chloro-2',4'-difluoroacetophenone
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C8 H5 Cl F2 O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 2-Chloro-2',4'-difluoroacetophenone
InChI formel InChI=1S/C8H5ClF2O/c9-4-8(12)6-2-1-5(10)3-7(6)11/h1-3H,4H2
Løsningstype Fedt
SMIL Fc1ccc(C(=O)CCl)c(F)c1
IUPAC navn 2-chlor-1-(2,4-difluorophenyl)ethanon
Molekylvægt (g/mol) 190.57
Mængde 4 x 25 mg
Formel vægt 189,9997 g/mol