Få mere at vide
2-Chloro-2’,3’-O-isopropylideneadenosine-5’-N-ethylcarboxamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-2',3'-O-isopropylideneadenosine-5'-N-ethylcarboxamide |
| CAS | 120225-75-4 |
| Molekylær formel | C15 H19 Cl N6 O4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 2-Chloro-2,3-O-Isopropylideneadenosine-5-N-Ethylcarboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C15H19ClN6O4/c1-4-18-12(23)8-7-9(26-15(2,3)25-7)13(24-8)22-5-19-6-10(17)20-14(16)21-11(6)22/h5,7-9,13H,4H2,1-3H3,(H,18,23)(H2,17,20,21)/t7-,8+,9-,13-/m1/s1 |
| SMIL | CCNC(=O)[C@H]1O[C@H]([C@@H]2OC(C)(C)O[C@H]12)n3cnc4c(N)nc(Cl)nc34 |
| IUPAC navn | (3aR,4R,6S,6aS)-4-(6-amino-2-chloropurin-9-yl)-N-ethyl-2,2-dimethyl-3a,4,6,6a-tetrahydrofuro[3,4-d][1,3]dioxole-6-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 382.8 |
| Formel vægt | 382.1156 |