Få mere at vide
2-Chloro-2,3-dimethylbutane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-2,3-dimethylbutane |
| CAS | 594-57-0 |
| Molekylær formel | C6H13Cl |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13Cl/c1-5(2)6(3,4)7/h5H,1-4H3 |
| SMIL | CC(C)C(C)(C)Cl |
| IUPAC navn | 2-chloro-2,3-dimethylbutane |
| Molekylvægt (g/mol) | 120.62 |
| Formel vægt | 120.0706 |