Få mere at vide
2-chlor-2,2-difluoracetamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11350214
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11350214 25 g 25g
11340214 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11350214 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L00785.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 354-28-9 | C2H2ClF2NO | 129.491 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 354-28-9
Molekylær formel C2H2ClF2NO
Molekylvægt (g/mol) 129.491
MDL nummer MFCD00039775
InChI nøgle PSAKKOKLSDIKEK-UHFFFAOYSA-N
Synonym chlorodifluoroacetamide, acetamide, 2-chloro-2,2-difluoro, difluorochloroacetamide, snylgqdjptadtaetp@, acmc-20algv, acetamide,2-difluoro, pubchem14583, 2-chloranyl-2,2-bis fluoranyl ethanamide
PubChem CID 67715
IUPAC navn 2-chlor-2,2-difluoracetamid
SMIL C(=O)(C(F)(F)Cl)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-2,2-difluoroacetamide
Smeltepunkt 79°C to 84°C
Mængde 25 g
Beilstein 1753808
Formel vægt 129.49
Procent renhed 98%