Få mere at vide
2-Klor-11-(1-piperazinyl)dibenzo[b,f]-1,4-oxazepin, 98%
Artikelnummer. 15480337
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15480337 250 mg 250mg
15460337 1 g 1g
15470337 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15480337 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J64066.MD
 Begrænset vare
På lager
En tricyklisk noradrenalin-optagehæmmer | CAS: 14028-44-5 | C17H16ClN3O | 313,785 g/mol
En tricyklisk noradrenalin-optagelseshæmmer
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14028-44-5
Molekylær formel C17H16ClN3O
Molekylvægt (g/mol) 313.785
MDL nummer MFCD00069210
InChI nøgle QWGDMFLQWFTERH-UHFFFAOYSA-N
Synonym amoxapine, asendin, demolox, moxadil, amoxan, amoxapinum, amoxapina, amoxepine, asendis, desmethylloxapin
PubChem CID 2170
ChEBI CHEBI:2675
IUPAC navn 8-chlor-6-piperazin-1-ylbenzo[b][1,4]benzoxazepin
SMIL C1CN(CCN1)C2=NC3=CC=CC=C3OC4=C2C=C(C=C4)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-11-(1-piperazinyl)dibenzo[b,f]-1,4-oxazepine
Farve Hvid
Mængde 250 mg
Merck Index 14,576
Opløselighedsinformation Opløselig i methanol, DMSO eller kloroform.
Formel vægt 313.78
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver