Få mere at vide
2-Chloro-10H-phenothiazin, Mikromol™
Beskrivelse
2-klor-10H-fenothiazin
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-10H-phenothiazine |
| CAS | 92-39-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-Chloro-10H-phenothiazine |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C12 H8 Cl N S |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Chlorpromazine Hydrochloride Imp. E (EP), Chlorpromazine Imp. E (EP), 2-Chloro-10H-phenothiazine, Chlorpromazine Hydrochloride Impurity E, Prochlorperazine Maleate Impurity D, Chlorpromazine Impurity E, Prochlorperazine Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C12H8ClNS/c13-8-5-6-12-10(7-8)14-9-3-1-2-4-11(9)15-12/h1-7,14H |
| SMIL | Clc1ccc2Sc3ccccc3Nc2c1 |
| IUPAC navn | 2-klor-10H-fenothiazin |
| Vis mere |