Få mere at vide
2-Chloro-10H-phenothiazine, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31332716
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31332716 5 g
31328647 10 g
31329769 25 g
31318755 100 g
31328782 500 g
31327045 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 31332716 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD143875g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-10H-phenothiazine
CAS 92-39-7
Molekylær formel C12H8ClNS
MDL nummer MFCD00005016
Mængde 5 g
SMIL ClC(C=C1N2)=CC=C1SC3=C2C=CC=C3
Molekylvægt (g/mol) 233.72
Procent renhed 98%