Få mere at vide
2-Chloro-10alpha-hydroxynaltrexone (>85%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-10alpha-hydroxynaltrexone |
| CAS | 619331-76-9 |
| Molekylær formel | C20 H22 Cl N O5 |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H22ClNO5/c21-11-7-10-13-16(15(11)25)27-18-12(23)3-4-20(26)17(14(10)24)22(8-9-1-2-9)6-5-19(13,18)20/h7,9,14,17-18,24-26H,1-6,8H2/t14-,17+,18-,19-,20+/m0/s1 |
| SMIL | O[C@@H]1[C@H]2N(CC3CC3)CC[C@@]45[C@@H](Oc6c(O)c(Cl)cc1c46)C(=O)CC[C@@]25O |
| IUPAC navn | (4R,4aS,7aR,12bS,13S)-10-chloro-3-(cyclopropylmethyl)-4a,9,13-trihydroxy-2,4,5,6,7a,13-hexahydro-1H-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinolin-7-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 391.845 |
| Formel vægt | 391.119 |