Få mere at vide
2-Chloro-10-(2-diethylaminoethyl)-9,10-dihydroacridin-9-one, Mikromol™
Beskrivelse
2-Chloro-10-(2-diethylaminoethyl)-9,10-dihydroacridin-9-one
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-10-(2-diethylaminoethyl)-9,10-dihydroacridin-9-one |
| CAS | 97716-04-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-Chloro-10-(2-diethylaminoethyl)-9,10-dihydroacridin-9-one |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C19 H21 Cl N2 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 2-Chloro-10-(2-diethylaminoethyl)-9,10-dihydroacridin-9-one |
| InChI formel | InChI=1S/C19H21ClN2O/c1-3-21(4-2)11-12-22-17-8-6-5-7-15(17)19(23)16-13-14(20)9-10-18(16)22/h5-10,13H,3-4,11-12H2,1-2H3 |
| SMIL | CCN(CC)CCN1c2ccccc2C(=O)c3cc(Cl)ccc13 |
| IUPAC navn | 2-chloro-10-[2-(diethylamino)ethyl]acridin-9-one |
| Vis mere |