Få mere at vide
2-Chloro-1-propanesulfonyl Chloride, >90%, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-1-propanesulfonyl Chloride |
| CAS | 2386-59-6 |
| Molekylær formel | C3H6Cl2O2S |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6Cl2O2S/c1-3(4)2-8(5,6)7/h3H,2H2,1H3 |
| SMIL | CC(Cl)CS(=O)(=O)Cl |
| IUPAC navn | 2-chloropropane-1-sulfonyl chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 177.05 |
| Formel vægt | 175.9466 |