Få mere at vide
(+/-)-2-Klor-1-fenylethanol, 97%
Artikelnummer. 11383576
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11383576 5 g 5g
11373576 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11383576 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14538.06
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1674-30-2 | C8H9ClO | 156,609 g/mol
Det bruges som et mellemprodukt til farmaceutiske produkter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det er ansat som et mellemprodukt til farmaceutiske produkter.
Opløselighed Ikke blandbar eller
vanskelig at blande med vand.
Noter
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1674-30-2
Molekylær formel C8H9ClO
Molekylvægt (g/mol) 156.609
MDL nummer MFCD01075658
InChI nøgle XWCQSILTDPAWDP-UHFFFAOYSA-N
Synonym styrene chlorohydrin, 1-phenyl-2-chloroethanol, +/--2-chloro-1-phenylethanol, 2-chloro-1-phenyl-ethanol, benzenemethanol, .alpha.-chloromethyl, benzenemethanol, a-chloromethyl, acmc-20apgz, benzyl alcohol, .alpha.-chloromethyl, acmc-20a5xf, 2-chloro-l-phenylethanol
PubChem CID 92898
IUPAC navn 2-chlor-1-phenylethanol
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(CCl)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+/-)-2-Chloro-1-phenylethanol
Tæthed 1.193
Kogepunkt 110 °C til 112 °C (5 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.55
Mængde 5 g
FN nummer UN2810
Beilstein 907322
Opløselighedsinformation Ikke blandbar eller svær at blande med vand.
Formel vægt 156.61
Procent renhed 97%