Få mere at vide
2-Chloro-1-phenothiazin-10-yl-propan-1-one, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10371800 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10371800 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10371800 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 438330010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-chloro-1-phenothiazin-10-yl-propan-1-one
CAS 38076-63-0
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 117.4°C to 120.4°C
Farve White to Brown
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glass Bottle
Molekylær formel C15H12ClNOS
Mængde 1 g
Synonym 2-chloro-1-10h-phenothiazin-10-yl propan-1-one, 2-chloro-1-phenothiazin-10-yl-propan-1-one, 2-chloro-1-phenothiazin-10-yl propan-1-one, 10h-phenothiazine, 10-2-chloro-1-oxopropyl, 10-2-chloropropanoyl-10h-phenothiazine, 1-propanone,2-chloro-1-10h-phenothiazin-10-yl
InChI nøgle NFDHJLPQTVVBOU-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C(=O)N1C2=CC=CC=C2SC3=CC=CC=C31)Cl
IUPAC navn 2-chloro-1-phenothiazin-10-ylpropan-1-one
Molekylvægt (g/mol) 289.79
PubChem CID 352185
Formel vægt 289.79
Procent renhed 95%
Fysisk form Crystalline Powder or Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chloro-1-phenothiazin-10-yl-propan-1-one
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.