Få mere at vide
2-Chloro-1-morpholinoethan-1-one, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10722683
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10722683 1 g 1g
10202602 10 g 10g
10326854 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10722683 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. KM10055DA
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 1440-61-5
Molekylær formel C6H10ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 163.601
MDL nummer MFCD00721939
InChI nøgle YMQRPXBBBOXHNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-chloroacetyl morpholine, morpholine, 4-chloroacetyl, 4-chloroacetyl morpholine, n-chloroacetyl morpholine, 2-chloro-1-morpholin-4-yl ethan-1-one, n-chloroacetylmorpholine, chloroacetic acid morpholide, 2-chloro-1-morpholinoethanone, 2-chloro-1-morpholin-4-yl-ethanone, chloroacetic acid, morpholide
PubChem CID 74040
IUPAC navn 2-chloro-1-morpholin-4-ylethanone
SMIL C1COCCN1C(=O)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-1-morpholinoethan-1-one
CAS min % 95.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Amber glass bottle
Mængde 1 g
Formel vægt 163.6
Procent renhed 95%