missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Chloro-1-methylquinolinium Tetrafluoroborate, TRC

Artikelnummer. 30353591
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30353591 10 mg
30352357 50 mg
30349893 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30353591 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC60229510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 16843-24-6
Molekylær formel C10H9ClN . BF4
Molekylvægt (g/mol) 265.44
Synonym Quinolinium, 2-chloro-1-methyl-, tetrafluoroborate(1-) (1:1), Quinolinium, 2-chloro-1-methyl-, tetrafluoroborate(1-) (8CI,9CI), Borate(1-), tetrafluoro-, 2-chloro-1-methylquinolinium (8CI), 1-Methyl-2-chloro-quinolinium tetrafluoroborate, 2-Chloro-1-methylquinolinium tetrafluoroborate
IUPAC navn 2-chloro-1-methylquinolin-1-ium;tetrafluoroborate
SMIL C[n+]1c(Cl)ccc2ccccc12.F[B-](F)(F)F

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-1-methylquinolinium Tetrafluoroborate
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C10H9ClN.BF4/c1-12-9-5-3-2-4-8(9)6-7-10(12)11;2-1(3,4)5/h2-7H,1H3;/q+1;-1
Formel vægt 265.0453
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.