Få mere at vide
2-Klor-1-methylpyridiniumiodid, 97%
Beskrivelse
2-chlor-1-methylpyridiniumiodid er et reagens i en lang række dehydrerende koblingsreaktioner. Det bruges også til at danne carboxylatestere fra syrer og alkoholer, carboxamider fra syrer og aminer, lactoner fra -hydroxysyrer og carbodiimider fra N,N-disubstituerede thiourinstoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2-chlor-1-methylpyridiniumiodid er et reagens i en lang række dehydrerende koblingsreaktioner. Det bruges også til at danne carboxylatestere fra syrer og alkoholer, carboxamider fra syrer og aminer, lactoner fra -hydroxysyrer og carbodiimider fra N,N-disubstituerede thiourinstoffer.
Opløselighed
Opløselig i methanol (50 mg/ml). Uopløseligt i vand.
Noter
Opbevares ved 4 °C. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-1-methylpyridinium iodide |
| Smeltepunkt | ∼200 °C (dekomponering) |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 3572320 |
| Følsomhed | Lys- og fugtfølsomt |
| Merck Index | 14,6301 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i methanol (50 mg/ml). Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 255.49 |
| Procent renhed | 97% |