Få mere at vide
2-Chloro-1-methylpyridinium iodide, 97%
Artikelnummer. 11405203
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11405203
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12820.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 14338-32-0 | C6H7ClIN | 255.48 g/mol
2-chlor-1-methylpyridiniumiodid er et reagens i en lang række dehydrerende koblingsreaktioner. Det bruges også til at danne carboxylatestere fra syrer og alkoholer, carboxamider fra syrer og aminer, lactoner fra -hydroxysyrer og carbodiimider fra N,N-disubstituerede thiourinstoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-chlor-1-methylpyridiniumiodid er et reagens i en lang række dehydrerende koblingsreaktioner. Det bruges også til at danne carboxylatestere fra syrer og alkoholer, carboxamider fra syrer og aminer, lactoner fra -hydroxysyrer og carbodiimider fra N,N-disubstituerede thiourinstoffer.
Opløselighed
Opløselig i methanol (50 mg/ml). Uopløseligt i vand.
Noter
Opbevares ved 4 °C. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14338-32-0
Molekylær formel C6H7ClIN
Molekylvægt (g/mol) 255.48
MDL nummer MFCD00011984
InChI nøgle ABFPKTQEQNICFT-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-chloro-1-methylpyridinium iodide, 2-chloro-1-methylpyridin-1-ium iodide, pyridinium, 2-chloro-1-methyl-, iodide, unii-rlq88nyz68, rlq88nyz68, 2-chloro-1-methylpyridiniumiodide, 2-chloro-1-methyl-pyridinium iodide, pubchem16659, acmc-1brmd, ksc494o1l
PubChem CID 167069
IUPAC navn 2-chlor-1-methylpyridin-1-ium;iodid
SMIL [I-].C[N+]1=CC=CC=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-1-methylpyridinium iodide
Smeltepunkt ∼200°C (decomposition)
Mængde 500 g
Beilstein 3572320
Følsomhed Light and moisture sensitive
Merck Index 14,6301
Opløselighedsinformation Soluble in Methanol (50mg/ml). Insoluble in water.
Formel vægt 255.49
Procent renhed 97%