Få mere at vide
2-Klor-1-methylpyridiniumiodid, 97%
Artikelnummer. 10782611 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10782611 25 g Glasflaske 25g
10129981 5 g Glasflaske 5g
10605832 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10782611 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 189260250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 14338-32-0 | C6H7ClIN | 255,48 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
CX-bindingsdannelsesreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14338-32-0
Molekylær formel C6H7ClIN
Molekylvægt (g/mol) 255.48
MDL nummer MFCD00011984
InChI nøgle ABFPKTQEQNICFT-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-chloro-1-methylpyridinium iodide, 2-chloro-1-methylpyridin-1-ium iodide, pyridinium, 2-chloro-1-methyl-, iodide, unii-rlq88nyz68, rlq88nyz68, 2-chloro-1-methylpyridiniumiodide, 2-chloro-1-methyl-pyridinium iodide, pubchem16659, acmc-1brmd, ksc494o1l
PubChem CID 167069
IUPAC navn 2-chlor-1-methylpyridin-1-ium;iodid
SMIL [I-].C[N+]1=CC=CC=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-1-methylpyridinium iodide
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 195 °C til 200 °C
Farve Gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96,0 til 104 % (Argentometri)
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Fieser 08,95; 12,116
Merck Index 15, 6387
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig
Formel vægt 255.49
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver og/eller stykker
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chloro-1-methylpyridinium iodide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.