Få mere at vide
2-klor-1-methylimidazol, 97+%
Beskrivelse
2-Chloro-1-methylimidazol anvendes i lægemidler, lægemiddelkandidater, ligander til overgangsmetalkatalysatorer og andre molekylære funktionelle materialer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2-Chloro-1-methylimidazol anvendes i lægemidler, lægemiddelkandidater, ligander til overgangsmetalkatalysatorer og andre molekylære funktionelle materialer.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-1-methylimidazole |
| Smeltepunkt | -10 °C |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 2-chloro-1-methyl-1h-imidazole, 1h-imidazole, 2-chloro-1-methyl, pubchem7596, acmc-209gjb, 1-methyl-2-chloro-1h-imidazole, 2-chloro-n-methylimidazole, 1h-imidazole,2-chloro-1-methyl, 2-chloro-1n-methyl-imidazole, 2-chloro-1h-imidazole, n-me, 2-chloro-1h-imidazole, n-methyl |
| Formel vægt | 116.55 |
| Procent renhed | ≥97% |