Få mere at vide
2-chlor-1-methylimidazol-5-boronsyre pinacol ester, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed Svagt opløseligt i vand (0,23 g
/L)
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
/L)
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-1-methylimidazole-5-boronic acid pinacol ester |
| CAS | 1315281-29-8 |
| Smeltepunkt | 131 °C til 135 °C |
| Molekylær formel | C10H16BClN2O2 |
| MDL nummer | MFCD11100959 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 2-chloro-1-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-imidazole, 2-chloro-1-methylimidazole-5-boronic acid pinacol ester, 2-chloro-1-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl imidazole, 2-chloro-1-methyl-1h-imidazole-5-boronic acid pinacol ester, 2-chloro-1-methyl-1h-imidazole-5-boronic acid, pinacol ester, 2-chloro-1-methyl-1h-imidazol-5-yl boronic acid pinacol ester, 2-chloro-1-methyl-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-imidazole, 2-chloro-1-methyl-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl imidazole |
| Opløselighedsinformation | Sparsomt opløseligt i vand (0,23 g/L) |
| InChI nøgle | MOQXZCYTVMKINQ-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CN=C(N2C)Cl |
| Show More |