missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Chloro-1-methyl-6-phenylimidazo[4,5-b]pyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-1-methyl-6-phenylimidazo[4,5-b]pyridine |
| CAS | 120889-05-6 |
| Molekylær formel | C13 H10 Cl N3 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H10ClN3/c1-17-11-7-10(9-5-3-2-4-6-9)8-15-12(11)16-13(17)14/h2-8H,1H3 |
| SMIL | Cn1c(Cl)nc2ncc(cc12)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | 2-chloro-1-methyl-6-phenylimidazo[4,5-b]pyridine |
| Molekylvægt (g/mol) | 243.69 |
| Formel vægt | 243.0563 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?