missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-klor-1,5-hexadien (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-1,5-hexadiene |
| CAS | 101933-88-4 |
| Molekylær formel | C6H9Cl |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 2-Chlorohexa-1,5-Diene |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9Cl/c1-3-4-5-6(2)7/h3H,1-2,4-5H2 |
| SMIL | ClC(CCC=C)=C |
| IUPAC navn | 2-Klor-1,5-hexadien (ACI) |
| Molekylvægt (g/mol) | 116.59 |
| Formel vægt | 116.04 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?