Få mere at vide
2-Chloro-1,4-phenylenediamine Sulfate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-1,4-phenylenediamine Sulfate |
| CAS | 61702-44-1 |
| Molekylær formel | C6H9ClN2O4S |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 2-Chloro-1,4-diaminobenzene monosulfate, 2-Chlorobenzene-1,4-diamine, sulfuric acid, 2-Chloro-1,4-phenylenediamine sulfate, 2-Chloro-1,4-phenylenediamine Sulfate |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7ClN2.H2O4S/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)9;1-5(2,3)4/h1-3H,8-9H2;(H2,1,2,3,4) |
| SMIL | Nc1ccc(N)c(Cl)c1.OS(=O)(=O)O |
| IUPAC navn | 2-chlorobenzene-1,4-diamine;sulfuric acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 229.64 |
| Formel vægt | 239.9972 |