Få mere at vide
2-klor-1,4-nafthoquinon, TRC
Artikelnummer. 30353303
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30353303 500 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30353303 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC373650500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-1,4-naphthoquinone
CAS 1010-60-2
Molekylær formel C10 H5 Cl O2
Mængde 500 mg
Synonym 1,4-Naphthalenedione, 2-chloro-, 1,4-Naphthoquinone, 2-chloro- (6CI,7CI,8CI), 2-Chloro-1,4-naphthalenedione, 2-Chloro-1,4-naphthoquinone, 2-Chloronaphthoquinone, NSC 400597, 2-Chloronaphthalene-1,4-dione
InChI formel InChI=1S/C10H5ClO2/c11-8-5-9(12)6-3-1-2-4-7(6)10(8)13/h1-5H
SMIL ClC1=CC(=O)c2ccccc2C1=O
IUPAC navn 2-chloronaphthalen-1,4-dione
Molekylvægt (g/mol) 192.6
Formel vægt 191.9978