missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Chloro-1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)propan-1-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)propan-1-one |
| CAS | 68505-86-2 |
| Molekylær formel | C10H11ClO3 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-Chloro-4'-hydroxy-3'-methoxypropiophenone |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11ClO3/c1-6(11)10(13)7-3-4-8(12)9(5-7)14-2/h3-6,12H,1-2H3 |
| SMIL | O=C(C1=CC=C(O)C(OC)=C1)C(Cl)C |
| IUPAC navn | 2-chloro-1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)propan-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 214.65 |
| Formel vægt | 214.04 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?