Få mere at vide
2-Chloro-1-(4-fluorobenzyl)benzimidazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-1-(4-fluorobenzyl)benzimidazole |
| CAS | 84946-20-3 |
| Molekylær formel | C14H10ClFN2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-Chloro-1-(4-fluorobenzyl)-1H-benzimidazole |
| InChI formel | InChI=1S/C14H10ClFN2/c15-14-17-12-3-1-2-4-13(12)18(14)9-10-5-7-11(16)8-6-10/h1-8H,9H2 |
| SMIL | Fc1ccc(Cn2c(Cl)nc3ccccc23)cc1 |
| IUPAC navn | 2-chloro-1-[(4-fluorophenyl)methyl]benzimidazole |
| Molekylvægt (g/mol) | 260.69 |
| Formel vægt | 260.0517 |