Få mere at vide
2-klor-1,4-dimethoxybenzen, 99%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-1,4-dimethoxybenzene |
| Tæthed | 1.21 |
| Mængde | 250 g |
| Brydningsindeks | 1.547 |
| Kogepunkt | 231 °C til 234 °C |
| Formel vægt | 172.61 |
| Procent renhed | 99% |