Få mere at vide
2-Chloro-1,4-dimethoxybenzene, 99%
Artikelnummer. 11405507
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11405507 50 g 50g
11415507 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11405507 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23497.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2100-42-7 | C8H9ClO2 | 172.608 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2100-42-7
Molekylær formel C8H9ClO2
Molekylvægt (g/mol) 172.608
MDL nummer MFCD00008356
InChI nøgle QMXZSRVFIWACJH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-chloro-2,5-dimethoxybenzene, 2,5-dimethoxychlorobenzene, benzene, 2-chloro-1,4-dimethoxy, chlorohydroquinone dimethyl ether, chloro-1,4-dimethoxybenzene, 1,4-dimethoxy-2-chlorobenzene, o-chloro-p-dimethoxybenzene, monochloro-1,4-dimethoxybenzene, 6-chloro-1,4-dimethoxy benzene, acmc-209fgn
PubChem CID 246724
IUPAC navn 2-chlor-1,4-dimethoxybenzen
SMIL COC1=CC(=C(C=C1)OC)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-1,4-dimethoxybenzene
Tæthed 1.21
Mængde 50 g
Brydningsindeks 1.547
Kogepunkt 231°C to 234°C
Formel vægt 172.61
Procent renhed 99%