Få mere at vide
2-klor-1-(4-klorfenyl)ethanon, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-1-(4-chlorophenyl)ethanone |
| CAS | 937-20-2 |
| Molekylær formel | C8H6OCl2 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6Cl2O/c9-5-8(11)6-1-3-7(10)4-2-6/h1-4H,5H2 |
| SMIL | ClCC(=O)c1ccc(Cl)cc1 |
| IUPAC navn | 2-klor-1-(4-klorfenyl)etanon |
| Molekylvægt (g/mol) | 189.03 |
| Formel vægt | 187.9796 |