Få mere at vide
2-klor-1-(4-klorfenyl)ethanon, TRC
Artikelnummer. 30364881
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30364881 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30364881 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC36861850MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-1-(4-chlorophenyl)ethanone
CAS 937-20-2
Molekylær formel C8H6OCl2
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C8H6Cl2O/c9-5-8(11)6-1-3-7(10)4-2-6/h1-4H,5H2
SMIL ClCC(=O)c1ccc(Cl)cc1
IUPAC navn 2-klor-1-(4-klorfenyl)etanon
Molekylvægt (g/mol) 189.03
Formel vægt 187.9796