Få mere at vide
2-chlor-1,4-benzoquinon, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10653892 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10653892 5 g Glasflaske 5g
10514141 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10653892 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 331220050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 695-99-8 | C6H3ClO2 | 142.54 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 695-99-8
Molekylær formel C6H3ClO2
Molekylvægt (g/mol) 142.54
MDL nummer MFCD00075260
InChI nøgle WOGWYSWDBYCVDY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-1,4-benzoquinone, chloroquinone, monochloroquinone, 2-chloroquinone, chloro-p-benzoquinone, 2-chloro-p-benzoquinone, monochloro-p-benzoquinone, chloro-1,4-benzoquinone, p-benzoquinone, 2-chloro, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2-chloro
PubChem CID 69671
IUPAC navn 2-chlorcyclohexa-2,5-dien-1,4-dion
SMIL ClC1=CC(=O)C=CC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-1, 4-benzoquinone
Navn note 95%
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 52.0°C to 57.0°C
Farve Gul til Brun
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95%
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 142.54
Procent renhed 95%
Fysisk form Krystaller