Få mere at vide
2-chlor-1,3-thiazol,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10215794
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10215794 250 mg 250mg
10777293 1 g 1g
10739205 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10215794 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO07794CB
Kemiske identifikatorer
CAS 3034-52-4
Molekylær formel C3H2ClNS
Molekylvægt (g/mol) 119.566
MDL nummer MFCD00210701
InChI nøgle KLEYVGWAORGTIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorothiazole, thiazole, 2-chloro, 2-thiazolyl chloride, 2-chlothiozole, chlorothiazole, 2-chloro-thiazole, zlchem 495, 2-chlothiazole, pubchem15569
PubChem CID 76429
ChEBI CHEBI:39187
IUPAC navn 2-chlor-1,3-thiazol
SMIL C1=CSC(=N1)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-1, 3-thiazole
CAS min % 97.0
Tæthed 1.3780g/mL
Analyseprocentområde 97%
Mængde 250 mg
Formel vægt 119.57
Procent renhed 97%