Få mere at vide
2-klor-1,3-thiazol-5-carboxylsyre, TRC
Artikelnummer. 30354809
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30354809 10 g
1 options
Artikelnummer. 30354809 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC41146510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-1,3-thiazole-5-carboxylic Acid
CAS 101012-12-8
Molekylær formel C4 H2 Cl N O2 S
Mængde 10 g
Synonym 2-Chloro-5-thiazolecarboxylic Acid, 2-Chlorothiazole-5-carboxylic Acid
InChI formel InChI=1S/C4H2ClNO2S/c5-4-6-1-2(9-4)3(7)8/h1H,(H,7,8)
SMIL OC(=O)c1cnc(Cl)s1
IUPAC navn 2-chlorthiazol-5-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 163.582
Formel vægt 162.9495