Få mere at vide
2-chlor-1,3-thiazol-5-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10526055
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10526055 5 g 5g
10172784 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10526055 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC62901DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 101012-12-8
Molekylær formel C4H2ClNO2S
Molekylvægt (g/mol) 163.575
InChI nøgle HNJOKQPEJIWTRF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorothiazole-5-carboxylic acid, 2-chloro-5-thiazolecarboxylic acid, 5-thiazolecarboxylicacid, 2-chloro, 5-thiazolecarboxylic acid, 2-chloro, acmc-1brcy, 2-chlorothiazol-5-carboxylic acid, 2-chloro-5-carboxy-1,3-thiazole, 5-thiazolecarboxylicacid,2-chloro, 2-chloro-thiazole-5-carboxylic acid
PubChem CID 1481389
IUPAC navn 2-chlor-1,3-thiazol-5-carboxylsyre
SMIL C1=C(SC(=N1)Cl)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-1, 3-thiazole-5-carboxylic acid
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 163.58
Procent renhed 97%