Få mere at vide
2-Chloro-1,3-propanediol, TRC
Artikelnummer. 18092720
Skift visning
Mængde:
25 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18092720 100 mg
18070730 50 mg
18030410 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18092720 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC379690100MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 497-04-1
Molekylær formel C3 H7 Cl O2
Molekylvægt (g/mol) 110.54
Synonym 2-Chloro-1,3-propanediol, 2-Chloro-1,3-dihydroxypropane, 2-Chloro-1,3-propanediol, 2-Monochloropropane-1,3-diol, Glycerol β-chlorohydrin
IUPAC navn 2-chloropropane-1,3-diol
SMIL OCC(Cl)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-1,3-propanediol
Renhedsgrad noter GC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C3H7ClO2/c4-3(1-5)2-6/h3,5-6H,1-2H2
Formel vægt 110.0135
Procent renhed >95%