Få mere at vide
2-Chloro-1,3-propanediol-d5, TRC
Artikelnummer. 30353498
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30353498 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30353498 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC37969325MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-1,3-propanediol-d5
CAS 1216764-05-4
Renhedsgrad noter GC
Molekylær formel C3 2H5 H2 Cl O2
Mængde 25 mg
Synonym 2-Chloro-1,1,2,3,3-pentadeuteriopropane-1,3-diol
InChI formel InChI=1S/C3H7ClO2/c4-3(1-5)2-6/h3,5-6H,1-2H2/i1D2,2D2,3D
SMIL [2H]C([2H])(O)C([2H])(Cl)C([2H])([2H])O
IUPAC navn 2-chloro-1,1,2,3,3-pentadeuteriopropane-1,3-diol
Molekylvægt (g/mol) 115.57
Formel vægt 115.0448
Procent renhed >95