Få mere at vide
2-Chloro-1,3-propanediol 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30309189
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30309189 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30309189 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA11502620AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-1,3-propanediol
CAS 497-04-1
Analyt- eller komponentnavne 2-Chloro-1,3-propanediol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C3 H7 Cl O2
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 2-Chloro-1,3-propanediol, 2-Chloro-1,3-dihydroxypropane, 2-Chloro-1,3-propanediol, 2-Monochloropropane-1,3-diol, Glycerol β-chlorohydrin, Glycerol Beta-Chlorohydrin, 2CPD, 2-MCPD
InChI formel InChI=1S/C3H7ClO2/c4-3(1-5)2-6/h3,5-6H,1-2H2
SMIL OCC(Cl)CO
IUPAC navn 2-chloropropane-1,3-diol
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 110.54
Mængde 1 ml
Formel vægt 110.0135 g/mol