Få mere at vide
2-Chloro-1,3-propanediol 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-1,3-propanediol |
| CAS | 497-04-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-Chloro-1,3-propanediol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C3 H7 Cl O2 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 2-Chloro-1,3-propanediol, 2-Chloro-1,3-dihydroxypropane, 2-Chloro-1,3-propanediol, 2-Monochloropropane-1,3-diol, Glycerol β-chlorohydrin, Glycerol Beta-Chlorohydrin, 2CPD, 2-MCPD |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7ClO2/c4-3(1-5)2-6/h3,5-6H,1-2H2 |
| SMIL | OCC(Cl)CO |
| Vis mere |