Få mere at vide
2-chlor-1,3-dimethylimidazoliumtetrafluorborat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15461036
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15461036 5 g 5g
15451036 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15461036 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54316.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 153433-26-2 | Molekylformel: C5H10BClF4N2 | Molekylvægt: 220,40 g/mol
2-Chloro-1,3-dimethylimidazoliumtetrafluoroborat er et reagens til esterificering af C-terminale aminosyrer til Wang-harpiks uden racemisering og til kobling αaf , α-dimethylaminosyrer; samt til fremstilling af benzotriazol-1-yloxy-derivatet, et nyt koblingsreagens. Det bruges som reagens til esterificering og peptidkobling af sterisk hæmmede aminosyrer; fremstilling af effektive diazo-overførselsreagenser; oxidativ indsættelse til syntese af palladium- og nikkelkatalysatorer; og fremstilling af katalysatorer til brug i koblingsreaktioner.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
2-Chloro-1,3-dimethylimidazoliumtetrafluoroborat er et reagens til esterificering af C-terminale aminosyrer til Wang-harpiks uden racemisering og til kobling αaf , α-dimethylaminosyrer; samt til fremstilling af benzotriazol-1-yloxy-derivatet, et nyt koblingsreagens. Det bruges som reagens til esterificering og peptidkobling af sterisk hæmmede aminosyrer; fremstilling af effektive diazo-overførselsreagenser; oxidativ indsættelse til syntese af palladium- og nikkelkatalysatorer; og fremstilling af katalysatorer til brug i koblingsreaktioner.
Opløselighed
Opløselig i acetonitril (0,1 g/ml).
Bemærk
Fugt- og lysfølsom. Inkompatibel med oxidationsmidler og varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 153433-26-2
Molekylær formel C5H10BClF4N2
Molekylvægt (g/mol) 220.40
MDL nummer MFCD09039291
InChI nøgle UPLXKEIRISBKRM-UHFFFAOYSA-N
Synonym CIB
IUPAC navn 2-chlor-1,3-dimethyl-4,5-dihydro-lH-imidazol-3-ium; tetrafluorboranid
SMIL F[B-](F)(F)F.CN1CC[N+](C)=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-1,3-dimethylimidazolium tetrafluoroborate
Smeltepunkt 175 °C til 177 °C
Mængde 5 g
Følsomhed Lys- og fugtfølsomt
Opløselighedsinformation Opløselig i acetonitril (0,1 g/ml).
Formel vægt 220.4
Procent renhed ≥98%