Få mere at vide
2-klor-1,3-dimethylimidazoliniumchlorid (90%), TRC
Artikelnummer. 30368231
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30368231 10 g
30358094 1 g
30353067 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30368231 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC36569510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 37091-73-9
Molekylær formel C5H10Cl2N2
Molekylvægt (g/mol) 169.05
Synonym 2-Chloro-4,5-dihydro-1,3-dimethyl-1H-imidazolium Chloride, 2-Chloro-1,3-dimethyl-4,5-dihydroimidazolium Chloride
IUPAC navn 2-chloro-1,3-dimethyl-4,5-dihydroimidazol-1-ium; chlorid
SMIL [Cl-].CN1CC[N+](=C1Cl)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-1,3-dimethylimidazolinium Chloride
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C5H10ClN2.ClH/c1-7-3-4-8(2)5(7)6;/h3-4H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Formel vægt 168.0221